Läs mer
Labconco™ Klar torkkammare för FreeZone™ Frystorkar
Produktkod. p-7078578 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Storlek:
Kort
Lång
Höjd (engelska):
15,3 tum
16,8 tum
23 tum
24,6 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15721008
Brand: Labconco™ 7318802
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klar kammare ger synlighet för frystorkning i bulk.
  • 12,0 tum dia. akrylkammare passar alla FreeZone™ Frystorkar
  • Ger synlighet för bulkfrystorkning
  • Inkluderar klart akryllock med packning, vakuumutlösningsventil och genomgång för elkablar
  • Passar kondensorer med en diameter på 10,12 tum eller 14,0 tum
  • 8 tums diameter öppning till uppsamlaren på botten av kammaren
Specifikationer
Typ Torkkammare
Antal hyllor 3
Färg Klart
Material Akryl
Storlek Kort
För användning med (utrustning) FreeZone™ Frystorkar
Inkluderar 8 ventiler
Diameter (engelska) 17,4 tum
Höjd (engelska) 15,3 tum
Fraktvikt (engelska) 22 lb.
Vikt (engelska) 19 lb.