Läs mer
Thermo Scientific™ Rensa platt botten Immuno Icke-sterila 384-brunnars plattor
Beskrivning
Utför kolormetriska analyser med tillförlitliga och reproducerbara resultat med hjälp av Thermo Scientific™ Rensa platt botten Immuno Icke-sterila 384-brunnars plattor, erbjuds med val av yta för optimal bindning. Inkluderar Thermo Scientific™ Nunc™ , Immulon™ och Microtiter™ klara plattor som är idealiska för kvantitativa och kvalitativa fastfasimmunanalyser.
384-brunnars solida plattor:
- Klar polystyren
- Val av ytor för optimal bindning
- Alfanumeriskt märkta rader och kolumner
Ytor:
- Thermo Scientific PolySorp, Immulon 1B och Universal Binding (UB) är för adsorption av hydrofoba molekyler.
- Thermo Scientific Medisorp och Immulon 2HB är något hydrofila och binder en mängd olika biomolekyler.
- Thermo ScientificMaxiSorp, Immulon 4 HBX och Enhanced Binding(EB) är hydrofila och idealiska för antikroppssandwich-analyser.
Beställningsinformation:
Observera att tillgängligheten kan variera beroende på land.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Bindande egendom | Hydrofil |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Array | 16 x 24 |
| Förpackning | 30 fall |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Visa mer |