Läs mer
Thermo Scientific™ Klara immuno-icke-sterila 96-brunnsplattor med plan botten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10468075
Change view
Ytbehandling:
Förbättrad bindning
Immulon 1 B
Immulon 2 HB
Immulon 4 HBX
MaxiSorp
MediSorp
MultiSorp
PolySorp
Universalbindning
Certifierad:
Ja
Nej
Volym (metrisk) Fungerar:
230μ l
280μ l
330μ l
350μ l
Streckkod:
Ingen streckkod
Med streckkod
Förpackningsstorlek:
Paket med 180
Paket med 50
Paket med 60
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ytbehandling Certifierad Volym (metrisk) Fungerar Streckkod unitSize
10468075 Immulon 4 HBX Nej 280μ l Ingen streckkod Paket med 50
10547915 Immulon 1 B Nej 230μ l Ingen streckkod Paket med 50
10795026 Immulon 2 HB Nej 280μ l Ingen streckkod Paket med 50
10394751 MaxiSorp Ja 350μ l Ingen streckkod Paket med 60
10547781 MaxiSorp Nej 350μ l Ingen streckkod Paket med 60
10498802 PolySorp Nej 350μ l Ingen streckkod Paket med 180
10294401 MaxiSorp Ja 350μ l Ingen streckkod Paket med 180
10264451 MaxiSorp Ja 350μ l Med streckkod Paket med 180
10275411 MediSorp Ja 350μ l Ingen streckkod Paket med 60
10565131 MultiSorp Nej 350μ l Ingen streckkod Paket med 60
10449672 PolySorp Nej 350μ l Ingen streckkod Paket med 60
10190825 Universalbindning Nej 330μ l Ingen streckkod Paket med 50
10130665 Förbättrad bindning Ja 330μ l Ingen streckkod Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Varje parti är funktionstestat för IgG-bindning.
Produktkod. 10468075 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3855
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Varje parti är funktionstestat för IgG-bindning.
Välj mellan fyra bindningsytor på dessa 96-brunnsplattor för tillförlitliga och reproducerbara resultat i kolormetriska analyser.
Välj mellan fyra bindningsytor för pålitliga och reproducerbara resultat i kolormetriska analyser med Thermo Scientific™ Clear Flat-Bottom Immuno Nonsterile 96-Well Plates, som har Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ och mikrotiter™-klara plattor som är idealiska för kvantitativa och kvalitativa fastfasimmunanalyser.
96-brunnars solida plattor:
  • Klar polystyren
  • Val av fyra ytor för optimal bindning
  • Alfanumeriskt märkta rader och kolumner
Ytor:
  • Thermo Scientific PolySorp, Immulon 1B och Universal Binding (UB) är för adsorption av hydrofoba molekyler.
  • Thermo Scientific Medisorp och Immulon 2HB är lätt hydrofila och binder en mängd olika biomolekyler.
  • Thermo Scientific MaxiSorp, Immulon 4 HBX och Enhanced Binding(EB) är hydrofila och idealiska för sandwichanalyser av antikroppar.
  • Thermo Scientific MultiSorp är mycket hydrofil och fungerar bra för glykaner och vattenlösliga proteiner.
Beställningsinformation:
Observera att tillgängligheten kan variera beroende på land. 467320, 456537, 460984 och 439454 inkluderar certifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Bindande egendom Hydrofil
Certifierad Nej
Formatera Standard
Lock Utan lock
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Array 8 x 12
Förpackning 50 askar
Bindningstyp Hydrofil
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 330μ l
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 280μ l
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Immulon 4 HBX
Well Shape Platt botten (F-brunn)
nr per ärende 50
Antal per förpackning 10
Plattblockering Ingen
Målmolekyl Antikroppar (glykoproteiner)
Well Design F96