Läs mer
Macherey-Nagel™ Krymphalsflaskor av klart glas N20
Produktkod. 15540373 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15540373
Brand: Macherey-Nagel™ 702020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa krimphalsflaskor N20 med en fasad HS krimphals används i kombination med N20 aluminiumförslutningar för Karl Fischer titrering på Metrohm instrument. Intyg om överensstämmelse finns tillgängliga på begäran.
  • Klart glas
  • 1:a hydrolytisk klass glas
  • Platt botten
  • Fasad HS-krymphals
  • För Karl-Fischer titrering
Specifikationer
Beskrivning Krumphalsflaska
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 21.7 mm
Material Hydrolytiskt glas (klass I)
För användning med (applikation) Karl-Fischer Titrering
Hals stil Fasad HS Crimp Neck
Trådstil N20
Basstil Platt botten
Höjd (metrisk) 38.25 mm
Markeringspunkt Nej
Volym (metrisk) Användbar 5.0 mL
För användning med (utrustning) 2-positionsställ, 815 Robotic USB Provprocessor, 874 USB Ugnsprovprocessor, 889 IC Sample Center, 901 Titrando, Metrohm 815 Robotic USB Provprocessor XL