Läs mer
Hirschmann™ Graderade pipetter av klart glas med bärnstensfärgad gradering
Beskrivning
- Kort linje
- Enl. till DIN EN ISO 835
- Graderad till spets, noll överst, typ 3
Specifikationer
Specifikationer
| Klass | B |
| Material | Soda Lime Glas |
| Graderad | Ja |
| Graduation Färg | Bärnsten |
| Examen | 0.01 mL |
| Typ av examen | Bärnstensfärgade graderingar permanent med silverdiffusionsfärg |
| Kvantitet | 12 st |
| Volym (metrisk) | 0.5 mL |
| Längd (metrisk) | 360± 5 mm |
| Typ | Utexaminerad pipett |