Läs mer
Hirschmann™ Graderade pipetter av klart glas med bärnstensfärgad gradering
Produktkod. 11797941
Change view
Volym (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Examen:
0.01 mL
0.02 mL
0.05 mL
0.1 mL
0.2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Examen unitSize
11797941 5 mL 0.05 mL Paket med 12
11787941 2 mL 0.02 mL Paket med 12
11726622 0.5 mL 0.01 mL Paket med 12
11742342 50 mL 0.2 mL Paket med 6
11777941 1 mL 0.01 mL Paket med 12
11746632 2 mL 0.1 mL Paket med 12
13177889 2 mL 0.01 mL -
11707951 10 mL 0.1 mL Paket med 12
11736622 1 mL 0.1 mL Paket med 12
11717951 20 mL 0.1 mL Paket med 6
11756632 5 mL 0.1 mL Paket med 12
11727951 25 mL 0.1 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 11797941 Supplier Hirschmann™ Supplier No. 1000153
Add to basket
Add to basket
Ger volymetrisk noggrannhet för dina pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ Graderade pipetter av klart glas med bärnstensfärgad gradering kommer med en bomullsplugg som standard.
  • Kort linje
  • Enl. till DIN EN ISO 835
  • Graderad till spets, noll överst, typ 3
Specifications
Klass B
Material Soda Lime Glas
Graderad Ja
Graduation Färg Bärnsten
Examen 0.05 mL
Typ av examen Bärnstensfärgade graderingar permanent med silverdiffusionsfärg
Kvantitet 12 st
Volym (metrisk) 5 mL
Längd (metrisk) 360± 5 mm
Typ Utexaminerad pipett