Läs mer
Berlin Packaging™ Clear Laboratory Glassware Pot
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Kvantitet:
18 Set
20 Set
48 Set
63 Set
Beskrivning
- Clear borosilicate glass
- Break-resistant
- Chemically and thermally shockproof;
- In compliance with EP, USP and JP guidelines
- Autoclavable
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN 55 |
| Kvantitet | 48 Set |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Glass |
| Produkttyp | Pot |