Läs mer
Berlin Packaging™ Clear Laboratory Glassware Pot
Produktkod. p-8000014
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Kvantitet:
18 Set
20 Set
48 Set
63 Set
Produktkod. 30408780
Brand: Berlin Packaging™ 1000732
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Use the Berlin Packaging™ Clear Laboratory Glassware Pot as a fundamental piece of laboratory glassware. The autoclavable clear glass is breakproof and chemically and thermally shockproof.
  • Clear borosilicate glass
  • Break-resistant
  • Chemically and thermally shockproof;
  • In compliance with EP, USP and JP guidelines
  • Autoclavable
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN 68
Kvantitet 18 Set
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Glass
Produkttyp Pot