Läs mer
Fisherbrand™ Glasburkar med bred muntestning med vita polypropenlock
Produktkod. 16144547 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Förslutningsfoder:
Massa/vinyl
PTFE/polyetenskum
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningsfoder
16144547 PTFE/polyetenskum
16124907 Massa/vinyl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16144547
Beräknad leverans: 27-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkade av klara flaskor av limeglas med bred mun är idealiska för torra och trögflytande prover
Designad utan axlar för maximal lagringskapacitet
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 39 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 34 mm
För användning med (applikation) Torra och trögflytande prover
Inkluderar Lock
Höjd (metrisk) med stängning 78 mm
Material Glas
Kvantitet 180
Sterilitet Non-sterile
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 43 to 400
Klarhet Klart
Förslutning ingår Ja
Graderad No
Mun Bred
Höjd (metrisk) 75 mm
Förslutningsfoder PTFE/polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 43-400 mm
Diameter (metrisk) 44 mm
Förslutningstyp Lock
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 2,5 oz.
Form Rund
Disponibel Reusable
Produkttyp Testar burk