Läs mer
Karl Hecht™ Klarglasflaskor med bred hals
Produktkod. 10227571
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10227571 50 mL
10563842 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10227571 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 41311006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00 SEK
    67.29 SEK / Paket med 1
    Save 40.71 SEK
    37% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av klart glas för utmärkt synlighet av innehållet.
  • Med inslipad glaspropp
  • Bred hals för enkel åtkomst till innehållet
  • Finns i olika kapaciteter
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Färg Klart
Inkluderar Slipad I Glaspropp
Material Glas
Klarhet Klart
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 76 mm
Produkttyp Förvaringsburk
Stängningsmaterial Glas
Diameter (metrisk) 41.5 mm
Förslutningstyp Injordningsstopp