Läs mer
Karl Hecht™ Klarglasflaskor med bred hals
Produktkod. 10563842
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10563842 250 mL
10227571 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10563842 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 41311018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00 SEK
    92.23 SEK / Paket med 1
    Save 39.77 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Tillverkad av klart glas för utmärkt synlighet av innehållet.
  • Med inslipad glaspropp
  • Bred hals för enkel åtkomst till innehållet
  • Finns i olika kapaciteter
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Bärnsten
Material Glas
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 128 mm
Stängningsmaterial Glas
Diameter (metrisk) 69 mm
Förslutningstyp Injordningsstopp