Läs mer
Metro™ Klara etiketthållare för trådhyllor
Produktkod. 15906771
Change view
Etikettstorlek (engelska):
3 x 1,25 tum.
13 x 1,25 tum.
19 x 1,25 tum.
25 x 1,25 tum.
31 x 1,25 tum.
43 x 1,25 tum.
55 x 1,25 tum.
Etikettstorlek (metrisk):
109.22 x 3.2 cm
139.5 x 3.2 cm
33 x 3.2 cm
48 x 3.2 cm
63.5 x 3.2 cm
7.5 x 3.2 cm
72.5 x 3.2 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Längd (engelska) Hylla:
18 tum
24 tum
30 tum
36 tum.
48 tum
60 tum.
Längd (metrisk) Hylla:
45.7 cm
61 cm
76 cm
91.4 cm
121.9 cm
152 cm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Etikettstorlek (engelska) Etikettstorlek (metrisk) unitSize Längd (engelska) Hylla Längd (metrisk) Hylla
15906771 3 x 1,25 tum. 7.5 x 3.2 cm Varje - -
15916771 13 x 1,25 tum. 33 x 3.2 cm Varje 18 tum 45.7 cm
15926771 19 x 1,25 tum. 48 x 3.2 cm Varje 24 tum 61 cm
15946771 25 x 1,25 tum. 63.5 x 3.2 cm Varje 30 tum 76 cm
15936771 31 x 1,25 tum. 72.5 x 3.2 cm Varje 36 tum. 91.4 cm
15956771 43 x 1,25 tum. 109.22 x 3.2 cm Varje 48 tum 121.9 cm
15966771 55 x 1,25 tum. 139.5 x 3.2 cm Varje 60 tum. 152 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15906771 Leverantör Metro™ Leverantörsnummer 9990CL
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snap-on plasthållare ger enkel identifiering av hyllans innehåll.
  • Genomskinlig plast låter etikettens färger synas igenom
  • Rymmer mest kommersiella 1,25 tum. (32 mm) etiketter
  • Etiketter ingår ej
Specifikationer
Produkttyp Etiketthållare
Färg Klart
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™ , Släpp Mat™ trådhyllor, fribärande hyllor
Etikettstorlek (engelska) 3 x 1,25 tum.
Etikettstorlek (metrisk) 7.5 x 3.2 cm
Temperaturområde (engelska) -18 till 120,2 °F
Temperaturområde (metriskt) -28 till 49 °C
Material Plast