Läs mer
Solveco Clear Line DES 70% desinfektionsmedel
Produktkod. 12684613
Change view
Click to view available options
Volym (metrisk):
1 l
Unit Size:
Varje
Product Code. Volym (metrisk) Unit Size
12684613 1 l Varje
1 options
Product Code. 12684613 Supplier Solveco Supplier No. 1112
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
Add to basket
Add to basket
Clear Line DES 70 är ett ytdesinfektionsmedel designat för släta och synligt rena ytor som bord, bänkskivor och handfat. Använd Clear Line DES 70 i områden där spridning av mikrobiologisk kontaminering behöver förhindras. Produkten är effektiv mot bakterier, svampar och olika typer av virus.
Clear Line DES 70 är ett ytdesinfektionsmedel designat för släta och synligt rena ytor som bord, bänkskivor och handfat. Använd Clear Line DES 70 i områden där spridning av mikrobiologisk kontaminering behöver förhindras. Produkten är effektiv mot bakterier, svampar och olika typer av virus.
Clear Line DES 70 har testats enligt och uppfyller de europeiska standarderna för desinfektionsmedel: EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 14348 och EN 1650.
Specifications
Färgkodad Ja
Form Klar vätska
Doft Oparfymerad
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 1 L
Storlek 1 L
Volym (metrisk) 1 l