Läs mer
Clear Line DES 70 %, Solveco
Produktkod. 30281153
Change view
Kvantitet:
5 L
Produktkod. Kvantitet
30281153 5 L
1 options
Produktkod. 30281153 Leverantör Solveco Chemicals Leverantörsnummer 1055
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Clear Line DES 70 är ett ytdesinfektionsmedel designat för släta och synligt rena ytor som bord, bänkskivor och handfat. Använd Clear Line DES 70 i områden där spridning av mikrobiologisk kontaminering behöver förhindras. Produkten är effektiv mot bakterier, svampar och olika typer av virus.
Clear Line DES 70 är ett ytdesinfektionsmedel designat för släta och synligt rena ytor som bord, bänkskivor och handfat. Använd Clear Line DES 70 i områden där spridning av mikrobiologisk kontaminering behöver förhindras. Produkten är effektiv mot bakterier, svampar och olika typer av virus.
Clear Line DES 70 har testats enligt och uppfyller de europeiska standarderna för desinfektionsmedel: EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 14348 och EN 1650.
Specifikationer
Färgkodad Ja
Form Klar vätska
Doft Oparfymerad
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 5 L