Läs mer
Corning™ Klar polystyren 96-brunnars EIA/RIA mikroplattor
Produktkod. p-8601007 Handla allt Corning Produkter
Change view
Well Shape:
Platt botten (F-brunn)
Rund
Bindande egendom:
Hög bindning
Medium bindning
Förpackning:
25/förpackning
Individuellt inslagna
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Well Shape Bindande egendom Förpackning Förpackningsstorlek
10293532 Platt botten (F-brunn) Hög bindning 25/förpackning Paket med 100
10337891 Platt botten (F-brunn) Medium bindning Individuellt inslagna Paket med 50
10380982 Rund Medium bindning 25/förpackning Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10293532 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 9018
Lägg i varukorgen
Tillverkad av klar polystyren av medicinsk kvalitet för styrka och synlighet. Corning™ Klara polystyren 96-brunnars mikroplattor är en utmärkt lösning för cellodling och kolorimetriska (absorbans) analyser. Använd mikroplattor med 96 brunnar för laboratorieminiatyrisering och automatisering.
  • Cellkulturmikroplattor är sterila och icke-pyrogena.
  • Lock tillgängliga där så anges
Katt. nr. 3798 och 3898 bearbetade för att förbättra hydrofilicitet för hemagglutination och liknande analyser.
Katt. Nr 3585 och 3595 har speciella lock med låg avdunstning.
Katt. nr 3841 är aseptiskt tillverkad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande egendom Hög bindning
Formatera Standard
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Förpackning 25/förpackning
Bindningstyp Hög Bind
Färg Klart
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 75 till 200μ l
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Hög bindning
Well Shape Platt botten (F-brunn)
För användning med (applikation) Kan binda medium (> 10 kD) och stora biomolekyler som har joniska grupper och/eller hydrofoba regioner.
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 25/Pk.
Kvantitet 100/Cs.