Läs mer
Greiner Bio-One Genomskinliga polystyren högprofilerade lock
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Mått (L x B x H) | 125 x 82 x 9 mm |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Höjd (metrisk) | 9 mm |
| Längd (metrisk) | 125 mm |
| Antal per förpackning | 150 |
| Formatera | Hög profil |
| Produkttyp | Lock |
| Plattkompatibilitet | 96-brunns standard mikroplåt |