Läs mer
Bel-Art™ Scienceware™ Klar polystyren Roto-Flo Flödesindikator
Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blått
Rött
Beskrivning
- Snabbflödesvisualisering
- Ljust färgad spinnhjulsindikator
- Enkel installation
- Minsta flöde: 0,5L/min
- Maxflöde: 10L/min
- Inre flödeskanaldiameter är 5 mm, skovelhjulsskal är 25 mm, total längd är 51 mm
- Maximalt rekommenderat tryck: 10psi
- Ej för användning med frätande kemikalier eller vätskor med temperaturer över 64 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Roto-Flo Flödesindikator |
| Färg | Rött |
| Flödeshastighetsområde | 0,5 till 10 LPM |
| För användning med (applikation) | Visuell indikation på vatten-, luft- eller gasflöde när skovelhjulet börjar snurra |
| Längd (metrisk) | 51 mm |