Läs mer
Kartell™ Klara PTFE-slangar
Produktkod. 10033501
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
12 mm
Förpackningsstorlek:
5m
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre unitSize
10033501 8 mm 5m
10544801 12 mm 5m
10596891 2 mm 5m
10185191 3 mm 5m
10083081 6 mm 5m
10397981 4 mm 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10033501 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0390500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kartell™ Klara PTFE-slangar har enastående motståndskraft mot kemikalier, vilket gör den lämplig för de flesta vätske- och omgivningstemperaturförhållanden som finns inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.
  • God beständighet mot syror, baser och lösningsmedel
  • Tål temperaturer upp till 260 °C
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Beskrivning 8 x 10mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Material PTFE
Diameter (metrisk) Yttre 10 mm
Total längd (metrisk) 5 m
Min. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Förpackningsmängd 1 förpackning
Slangstorlek 8 x 10mm
Färg Klart
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C