Läs mer
Kartell™ Klara PTFE-slangar
Diameter (metrisk) Inre:
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
12 mm
Förpackningsstorlek:
5m
Beskrivning
- God beständighet mot syror, baser och lösningsmedel
- Tål temperaturer upp till 260 °C
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 12 x 14mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 12 mm |
| Material | PTFE |
| Diameter (metrisk) Yttre | 14 mm |
| Total längd (metrisk) | 5 m |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 260 °C |
| Förpackningsmängd | 1 förpackning |
| Slangstorlek | 12 x 14mm |
| Färg | Klart |
| Visa mer |