Läs mer
Buerkle™ Klar PVC tryckslang
Produktkod. 10729694 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
8 mm
9 mm
10 mm
13,2 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre
10729694 10 mm
10048512 9 mm
10353273 13,2 mm
10562954 8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Trycksiffrorna är maximala värden (sprängtryck) under optimala omgivningsförhållanden. Användaren ansvarar för att bestämma eventuell lämplighet!
Produktkod. 10729694 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 88761016
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Trycksiffrorna är maximala värden (sprängtryck) under optimala omgivningsförhållanden. Användaren ansvarar för att bestämma eventuell lämplighet!
Tygförstärkt, permanent transparent slang för användning med livsmedelstillämpningar.
  • Ökad flexibilitet
  • Hög kemikalie-, åldrings- och nötningsbeständighet
  • Miljövänlig, kadmiumfri
  • Livsmedelskvalitet enl. till EG:s riktlinje 1935/2004
  • Hårdhet Shore A 70± 3
  • Driftstemperatur på− 20° till+ 60 °C
  • Trycksiffror är maximala värden (sprängtryck) under optimala omgivningsförhållanden
  • TÜV-godkänd (tyska industristandarder)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EU:s livsmedel, TÜV-godkänd
Diameter (metrisk) Inre 10 mm
Material Polypropen, PVC
Diameter (metrisk) Yttre 16 mm
Total längd (metrisk) 50 m
Tjocklek (metrisk) 3 mm
För användning med Livsmedel
För användning med (applikation) Lämplig för användning med livsmedel
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Motståndsegenskaper Nötningsbeständig, Kemikaliebeständig
Färg Klart
Hårdhet 70 (Shore A,± 3)
Maximalt tryck 14 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 60 °C
Produkttyp Tryckslang