Läs mer
Buerkle™ Klar PVC tryckslang
Produktkod. 10265642 Handla allt Bürkle Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
12 mm
Produktkod. 10265642
Brand: Buerkle™ 88021218
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tygförstärkt, permanent transparent slang för användning med livsmedelstillämpningar.
  • Ökad flexibilitet
  • Hög kemikalie-, åldrings- och nötningsbeständighet
  • Miljövänlig, kadmiumfri
  • Livsmedelskvalitet enl. till EG:s riktlinje 1935/2004
  • Hårdhet Shore A 70± 3
  • Driftstemperatur på− 20° till+ 60 °C
  • Trycksiffror är maximala värden (sprängtryck) under optimala omgivningsförhållanden
  • TÜV-godkänd (tyska industristandarder)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EU:s livsmedel, TÜV-godkänd
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Material Polypropen, PVC
Diameter (metrisk) Yttre 18 mm
Total längd (metrisk) 10 m
Tjocklek (metrisk) 3 mm
För användning med Livsmedel
För användning med (applikation) Lämplig för användning med livsmedel
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Motståndsegenskaper Nötningsbeständig, Kemikaliebeständig
Färg Klart
Hårdhet 70 (Shore A,± 3)
Maximalt tryck 14 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 60 °C
Produkttyp Tryckslang