Läs mer
Buerkle™ Klar PVC tryckslang
Produktkod. 10103412 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
13,2 mm
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre
10103412 6 mm
16220202 8 mm
10031832 9 mm
10022212 10 mm
10725494 13,2 mm
5 options
Produktkod. 10103412
Brand: Buerkle™ 88020612
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tygförstärkt, permanent transparent slang för användning med livsmedelstillämpningar.
  • Ökad flexibilitet
  • Hög kemikalie-, åldrings- och nötningsbeständighet
  • Miljövänlig, kadmiumfri
  • Livsmedelskvalitet enl. till EG:s riktlinje 1935/2004
  • Hårdhet Shore A 70± 3
  • Driftstemperatur på− 20° till+ 60 °C
  • Trycksiffror är maximala värden (sprängtryck) under optimala omgivningsförhållanden
  • TÜV-godkänd (tyska industristandarder)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EU:s livsmedel, TÜV-godkänd
Diameter (metrisk) Inre 6 mm
Material Polypropen, PVC
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Total längd (metrisk) 10 m
Tjocklek (metrisk) 3 mm
För användning med Livsmedel
För användning med (applikation) Lämplig för användning med livsmedel
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Motståndsegenskaper Nötningsbeständig, Kemikaliebeständig
Färg Klart
Hårdhet 70 (Shore A,± 3)
Maximalt tryck 20 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 60 °C
Produkttyp Tryckslang