Beskrivning
- Ökad flexibilitet
- Hög kemikalie-, åldrings- och nötningsbeständighet
- Miljövänlig, kadmiumfri
- Livsmedelskvalitet enl. till EG:s riktlinje 1935/2004
- Hårdhet Shore A 70± 3
- Driftstemperatur på− 20° till+ 60 °C
- Trycksiffror är maximala värden (sprängtryck) under optimala omgivningsförhållanden
- TÜV-godkänd (tyska industristandarder)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EU:s livsmedel |
| Diameter (metrisk) Inre | 8 mm |
| Material | Polypropen, PVC |
| Total längd (metrisk) | 10 m |
| För användning med | Livsmedel |
| För användning med (applikation) | Lämplig för användning med livsmedel |
| Färg | Klart |
| Hårdhet | 70 (Shore A,± 3) |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 60 °C |