Läs mer
Buerkle™ Klar PVC industrislang
Produktkod. 10113472 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
13 mm
19 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
Total längd (metrisk):
10 m
50 m
100 m
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Total längd (metrisk)
10113472 4 mm 6 mm 10 m
10052305 8 mm 11 mm 50 m
10210573 4 mm 6 mm 100 m
10760795 5 mm 7 mm 100 m
10678222 6 mm 8 mm 100 m
10685873 7 mm 10 mm 10 m
10675303 7 mm 10 mm 100 m
10707424 8 mm 11 mm 10 m
16512320 9 mm 12 mm 10 m
10175884 10 mm 13 mm 50 m
10355624 12 mm 16 mm 50 m
10397572 13 mm 19 mm 10 m
10186523 13 mm 19 mm 50 m
17787357 19 mm 25 mm 10 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 missing translation for 'options'
Product Code. 10113472 missing translation for 'mfr' Buerkle™ missing translation for 'supplierNo' 88010406
I lager
Add to basket
Add to basket
Klar PVC industrislang av mjuk PVC, kadmiumfri, med hög motståndskraft mot kemikalier, hög flexibilitet och utmärkt nötningsbeständighet.
  • Slang av mjuk PVC
  • Livsmedelskvalitet enligt EG-riktlinje 1935/2004
  • Hårdhet Shore A 80± 3
  • Drifttemperatur -20° C till +50° C
  • För trycklös drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad EG-riktlinje 1935/2004
Diameter (metrisk) Inre 4 mm
Material Polypropen, PVC
Diameter (metrisk) Yttre 6 mm
Total längd (metrisk) 10 m
Tjocklek (metrisk) 1 mm
För användning med Industriell
För användning med (applikation) För trycklös drift och lämplig för användning med livsmedel
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Motståndsegenskaper Nötningsbeständig, Kemikaliebeständig
Färg Klart
Hårdhet 80 (Shore A,± 3)
Flexibilitet Flexibel
Max. Driftstemperatur (metrisk) 50 °C
Produkttyp Industriell slang