Läs mer
Buerkle™ Klar PVC industrislang
Handla allt Bürkle Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
13 mm
19 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
Total längd (metrisk):
10 m
100 m
50 m
Beskrivning
- Slang av mjuk PVC
- Livsmedelskvalitet enligt EG-riktlinje 1935/2004
- Hårdhet Shore A 80± 3
- Drifttemperatur -20° C till +50° C
- För trycklös drift
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 19 mm |
| Material | Polypropen, PVC |
| Diameter (metrisk) Yttre | 25 mm |
| Total längd (metrisk) | 10 m |
| Tjocklek (metrisk) | 3 mm |
| För användning med | Industriell |
| För användning med (applikation) | För trycklös drift och lämplig för användning med livsmedel |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -20 °C |
| Motståndsegenskaper | Kemikaliebeständig, nötningsbeständig |
| Färg | Klart |
| Visa mer |