Läs mer
BRAND™ Klar reservoarflaska
Handla allt Brand Produkter
:
Material: polypropen; Kapacitet: 1000mL; Vinkel
Beskrivning
- Tillverkad av soda-lime glas
- Halsstorlek 29/32
- Utan doseringshuvud
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12 463 |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | NS 29/32 |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Soda Lime Glas |
| Typ | Reservoar |
| Höjd (metrisk) | 10.4 cm |
| Inkluderar | Utan doseringshuvud |
| Längd (metrisk) | 20.1 cm |
| Bredd (metrisk) | 4.4 cm |