Läs mer
Thermo Scientific™ Rensa runt botten Immuno Icke-sterila 96-brunnars plattor
Beskrivning
Utför kolormetriska analyser med tillförlitliga och reproducerbara resultat med hjälp av Thermo Scientific™ Rensa runt botten Immuno Icke-sterila 96-brunnars plattor, erbjuds med val av yta för optimal bindning. Drag Thermo Scientific™ Nunc™ , Immulon™ och Microtiter™ klara plattor som är idealiska för kvantitativa och kvalitativa fastfasimmunanalyser.
96-brunnars solida plattor:
- Klar polystyren
- Val av en mängd olika ytor för optimal bindning
- Alfanumeriskt märkta rader och kolumner
Ytor:
- Thermo Scientific PolySorp och Immulon IB är för adsorption av hydrofoba molekyler.
- Thermo Scientific Immulon 2HB är lätt hydrofilt och binder en mängd olika biomolekyler.
- Thermo Scientific MaxiSorp är hydrofil och idealisk för antikroppssandwichanalyser.
Beställningsinformation:
Observera att tillgängligheten kan variera beroende på land.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Bindande egendom | Hydrofil |
| Formatera | Standard |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 60 askar |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 300μ L |
| Visa mer |