Läs mer
Thermo Scientific™ Rensa runt botten Immuno Icke-sterila 96-brunnars plattor
Produktkod. p-4555268
Change view
Ytbehandling:
Immulon 1 B
Immulon 2 HB
MaxiSorp
PolySorp
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 6
Paket med 60
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ytbehandling Förpackningsstorlek
10635577 Immulon 1 B Paket med 50
10111005 Immulon 2 HB Paket med 50
10450343 MaxiSorp Paket med 60
10479382 PolySorp Paket med 60
11391745 PolySorp Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Varje parti är funktionstestat för IgG-bindning.
Produktkod. 10635577 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3555
Lägg i varukorgen
Varje parti är funktionstestat för IgG-bindning.
Utför kolormetriska analyser med tillförlitliga och reproducerbara resultat med dessa klara, rundbottna, immuno-osterila 96-brunnars plattor, som erbjuds med val av yta.
Utför kolormetriska analyser med tillförlitliga och reproducerbara resultat med hjälp av Thermo Scientific™ Rensa runt botten Immuno Icke-sterila 96-brunnars plattor, erbjuds med val av yta för optimal bindning. Drag Thermo Scientific™ Nunc™ , Immulon™ och Microtiter™ klara plattor som är idealiska för kvantitativa och kvalitativa fastfasimmunanalyser.
96-brunnars solida plattor
  • Klar polystyren
  • Val av fyra ytor för optimal bindning
  • Alfanumeriskt märkta rader och kolumner
Ytor
  • PolySorp och Immulon IB för adsorption av hydrofoba molekyler
  • Immulon 2HB är lätt hydrofilt och binder en mängd olika biomolekyler
  • MaxiSorp är hydrofil och idealisk för antikroppssandwichanalyser
Beställningsinformation:
Observera att tillgängligheten kan variera beroende på land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Bindande egendom Hydrofobisk
Formatera Standard
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Array 8 x 12
Förpackning 50 askar
Färg Klart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 280μ L
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 180μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Immulon 1 B
Well Shape Rund
nr per ärende 50
Antal per förpackning 10
Plattblockering Ingen
Målmolekyl Lipider