Läs mer
Thermo Scientific™ Tydliga skyddsglasögon
Produktkod. 16669971
Change view
Linsbeläggning: Anti-dimma, Anti-repa
Produktkod.
16669971 Linsbeläggning: Anti-dimma, Anti-repa
1 options
Produktkod. 16669971 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer D8542CE
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Prisvärda skyddsglasögon har ett mjukt rammaterial som ger en bekväm passform med ett panoramasiktfält. Certifierad till ANSI Z87.1-2015; EN 166, dessa glasögon erbjuder anti-dimma och reptåliga beläggningar, UV-skydd och säkerställer höghastighetsskydd från alla sidor.
  • Klar, polykarbonatlins
  • PVC ram
  • Passar över glasögon
  • Certifierad till ANSI Z87.1-2015 och EN 166
  • Märkning: ANSI - Z87+ , CE - CE EN166 1B
  • Pålitligt höghastighetsslagskydd från alla håll
  • UV-skydd
  • Anti-im och extremt reptåliga beläggningar
  • Mjukt rammaterial som ger en behaglig passform för alla
  • Brett panoramasynfält
  • Justerbart elastiskt pannband
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifierad till ANSI Z87.1-2015 och EN 166; Märkning: ANSI - Z87+ , CE - CE EN166 1B
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Färg Klart
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE EN 166 ANSI Z87.1
Mått (L x B x H) 17 x 9 x 8 cm
Ram färg Klart
Pannbandsmaterial Elastisk
Storlek En storlek
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial PVC
UV-skydd Ja