Läs mer
Vitlab™ Klar SAN-bägare
Produktkod. 15782076
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15782076 1000 ml Paket med 6
1 options
Produktkod. 15782076 Leverantör Vitlab™ Leverantörsnummer 44291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    480.00 SEK
    368.86 SEK / Paket med 6
    Save 111.14 SEK
    23% Av
I lager
Bedömd FDA livsmedelssäker. VITLAB™ Clear SAN Beaker kan användas för en mängd olika uppgifter.
  • Klart
  • Säker mat
  • Med förhöjd skala
  • Greppvänligt handtag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material SAN
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Höjd (metrisk) 170 mm
Diameter (metrisk) 116 mm