Läs mer
Fisherbrand™ Klara raka glasburkar med svarta fenollock
Produktkod. 16104667 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
120 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
16104667 120 mL Paket med 24
1 options
Produktkod. 16104667
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rensa, USP Typ III soda-lime glas med bred mun design är bra för stora fasta prover och möjliggör fullständigt avlägsnande av innehåll. Idealisk för jordprovtagning och miljötillämpningar
Raka sidoväggar möjliggör fullständig borttagning av innehållet
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 56 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 40 mm
För användning med (applikation) Markprovtagning och miljötillämpningar
Inkluderar Lock
Höjd (metrisk) med stängning 72 mm
Material Glas
Kvantitet 24
Sterilitet Non-sterile
Stängningsfärg Svart
Halsfinish 58-400
Klarhet Klart
Förslutning ingår Ja
Graderad No
Mun Bred
Höjd (metrisk) 69 mm
Förslutningsfoder Gummi
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 58 to 400 mm
Diameter (metrisk) 60 mm
Förslutningstyp Lock
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad USP Typ III Soda Lime Glass Wide Mouth Design är utmärkt för stora fasta prover och möjliggör fullständig borttagning av innehåll
Disponibel Reusable
Produkttyp Raksidig burk