Läs mer
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Klara raka glasburkar med vita polypropenkapsyler
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterDescription
Rensa, USP Typ III soda-lime glas med bred mun design är bra för stora fasta prover och möjliggör fullständigt avlägsnande av innehåll. Idealisk för jordprovtagning och miljötillämpningar
Raka sidoväggar möjliggör fullständig borttagning av innehåll. Finns i en mängd olika storlekar, från 1 till 32 oz.
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 240 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 67 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 53 mm |
| För användning med (applikation) | Markprovtagning och miljötillämpningar |
| Inkluderar | Lock |
| Höjd (metrisk) med stängning | 92 mm |
| Material | Glas |
| Kvantitet | 12 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Show More |