Läs mer
Fisherbrand™ Klara raka glasburkar med vita polypropenlock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
125 mL
240 mL
480 mL
960 mL
Förslutningsfoder:
Massa/vinyl
PTFE/polyetenskum
Kvantitet:
12
24
48
144
384
Förpackningsstorlek
Paket med 12
Paket med 384
Beskrivning
Rensa, USP Typ III soda-lime glas med bred mun design är bra för stora fasta prover och möjliggör fullständigt avlägsnande av innehåll. Idealisk för jordprovtagning och miljötillämpningar
Raka sidoväggar möjliggör fullständig borttagning av innehåll. Finns i en mängd olika storlekar, från 1 till 32 oz.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Kapacitet (engelska) | 1 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 40 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 28 mm |
| För användning med (applikation) | Markprovtagning och miljötillämpningar |
| Inkluderar | Lock |
| Höjd (metrisk) med stängning | 46 mm |
| Material | Glas |
| Kvantitet | 384 |
| Visa mer |