Läs mer
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Klara raka glasburkar med vita polypropenkapsyler
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterDescription
Rensa, USP Typ III soda-lime glas med bred mun design är bra för stora fasta prover och möjliggör fullständigt avlägsnande av innehåll. Idealisk för jordprovtagning och miljötillämpningar
- Klar USP typ III soda-kalkglaskonstruktion möjliggör enkel visning av innehållet
- Raka väggar möjliggör fullständig borttagning av innehåll
- Bredmunnad design för effektiv tillsats och borttagning av stora fasta prover
- Finns i ett brett utbud av storlekar, från 1 till 32 oz
- Val av kombinationer av stängningsliner: PE-skum/PTFE eller pulp/vinyl
- Vita polypropenkapslar inkluderade
- Idealiskt för jordprovtagning och miljöapplikationer
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 120 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 54 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 40 mm |
| För användning med (applikation) | Markprovtagning och miljötillämpningar |
| Inkluderar | Lock |
| Höjd (metrisk) med stängning | 72 mm |
| Material | Glas |
| Kvantitet | 24 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Show More |