Läs mer
Fisherbrand™ Klara raka glasburkar med vita polypropenlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16194507 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
125 mL
240 mL
480 mL
960 mL
Förslutningsfoder:
Massa/vinyl
PTFE/polyetenskum
Kvantitet:
12
24
48
144
384
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 384
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutningsfoder Kvantitet unitSize
16194507 30 mL PTFE/polyetenskum 48 -
16104657 30 mL PTFE/polyetenskum 384 Paket med 384
16154517 30 mL Massa/vinyl 48 -
16174437 60 mL Massa/vinyl 24 -
16184427 60 mL PTFE/polyetenskum 24 -
16134457 60 mL PTFE/polyetenskum 144 -
16194437 120 mL Massa/vinyl 24 -
16194427 125 mL PTFE/polyetenskum 24 -
16104447 240 mL Massa/vinyl 12 Paket med 12
16104437 240 mL PTFE/polyetenskum 12 Paket med 12
16164437 480 mL Massa/vinyl 12 -
16164427 480 mL PTFE/polyetenskum 12 -
16174427 960 mL PTFE/polyetenskum 12 -
16184437 960 mL Massa/vinyl 12 Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 16194507
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rensa, USP Typ III soda-lime glas med bred mun design är bra för stora fasta prover och möjliggör fullständigt avlägsnande av innehåll. Idealisk för jordprovtagning och miljötillämpningar
Raka sidoväggar möjliggör fullständig borttagning av innehåll. Finns i en mängd olika storlekar, från 1 till 32 oz.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 40 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
För användning med (applikation) Markprovtagning och miljötillämpningar
Inkluderar Lock
Höjd (metrisk) med stängning 46 mm
Material Glas
Kvantitet 48
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 43-400
Klarhet Klart
Certifikat och efterlevnad USP Typ III Soda Lime Glass Wide Mouth Design är utmärkt för stora fasta prover och möjliggör fullständig borttagning av innehåll
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 43 mm
Produkttyp Raksidig burk
Förslutningsfoder PTFE/polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 43-400 mm
Diameter (metrisk) 43 mm
Förslutningstyp Lock