Läs mer
Fisherbrand™ Klara raka glasburkar med vita polypropenlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7144779 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
125 mL
240 mL
480 mL
960 mL
Förslutningsfoder:
Massa/vinyl
PTFE/polyetenskum
Kvantitet:
12
24
48
144
384
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 384
Produktkod. 16194507
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rensa, USP Typ III soda-lime glas med bred mun design är bra för stora fasta prover och möjliggör fullständigt avlägsnande av innehåll. Idealisk för jordprovtagning och miljötillämpningar
Raka sidoväggar möjliggör fullständig borttagning av innehåll. Finns i en mängd olika storlekar, från 1 till 32 oz.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 40 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
För användning med (applikation) Markprovtagning och miljötillämpningar
Inkluderar Lock
Höjd (metrisk) med stängning 46 mm
Material Glas
Kvantitet 48
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 43-400
Klarhet Klart
Certifikat och efterlevnad USP Typ III Soda Lime Glass Wide Mouth Design är utmärkt för stora fasta prover och möjliggör fullständig borttagning av innehåll
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 43 mm
Produkttyp Raksidig burk
Förslutningsfoder PTFE/polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 43-400 mm
Diameter (metrisk) 43 mm
Förslutningstyp Lock