Läs mer
Fisherbrand™ Klara raka glasburkar utan lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16184647 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16184647 30 mL
16174557 60 mL
16184557 120 mL
16184487 240 mL
16124627 480 mL
16194647 950 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16184647
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4389.00 SEK
    3560.50 SEK / Paket med 384
    Save 828.50 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 04-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rensa, USP Typ III soda-lime glas med bred mun design är bra för stora fasta prover och möjliggör fullständigt avlägsnande av innehåll. Idealisk för jordprovtagning och miljötillämpningar
  • Raka sidoväggar möjliggör fullständig borttagning av innehållet
  • Finns i en mängd olika storlekar, från 1 till 32 oz.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 39 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
Material Glas
Kvantitet 384
Halsfinish 43-400
Klarhet Klart
Förslutning ingår Nej
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 43 mm
Produkttyp Raksidig burk
Stängningsstorlek 43-400 mm
Diameter (metrisk) 43 mm