Läs mer
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Klara raka glasburkar utan kapsyl
Produktkod. 16194647 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16194647 950 mL
16184647 30 mL
16174557 60 mL
16184557 120 mL
16184487 240 mL
16124627 480 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16194647
Beräknad leverans: 02-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Klara raka glasburkar utan kapsyler är tillverkade av klart USP typ III soda-kalkglas med bred öppning, idealisk för stora solida prover. Raka väggar möjliggör fullständig borttagning av innehåll, perfekt för jordprovtagning och miljöändamål.
  • Raka sidoväggar möjliggör fullständig borttagning av innehållet
  • Finns i en mängd olika storlekar, från 1 till 32 oz.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 950 mL
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 86 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 74 mm
Material Glas
Kvantitet 12
Sterilitet Non-sterile
Halsfinish 89 to 400
Klarhet Klart
Förslutning ingår Nej
Graderad No
Mun Bred
Höjd (metrisk) 170 mm
Stängningsstorlek 89 to 400 mm
Diameter (metrisk) 95 mm
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Form Rund
Disponibel Reusable
Produkttyp Raksidig burk