Läs mer
Fisherbrand™ Klara, raksidiga polystyrenburkar med vita polypropenlock
Produktkod. 16114637 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Produktkod. 16114637
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Design med bred mun är bra för stora fasta prover och möjliggör fullständigt avlägsnande av innehåll
  • Har bred hals och raka sidor för att underlätta återhämtning av innehållet
  • Styva klara polystyrenburkar ger glasliknande klarhet med en halkbeständig slät yta
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 54 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 51 mm
För användning med (applikation) Stora fasta prover och möjliggör fullständig borttagning av innehåll
Inkluderar Lock
Höjd (metrisk) med stängning 71 mm
Material Polystyren
Kvantitet 36
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 58-400
Klarhet Klart
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 68 mm
Produkttyp Raksidig burk
Förslutningsfoder Polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 58-400 mm
Diameter (metrisk) 53 mm
Förslutningstyp Lock