Läs mer
Fisherbrand™ Klara, raksidiga polystyrenburkar med vita polypropenlock
Produktkod. 16194627 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
16194627 950 mL -
16144457 30 mL -
16104637 60 mL Paket med 48
16114637 120 mL -
16124637 240 mL -
16184627 480 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16194627
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Design med bred mun är bra för stora fasta prover och möjliggör fullständigt avlägsnande av innehåll
  • Har bred hals och raka sidor för att underlätta återhämtning av innehållet
  • Styva klara polystyrenburkar ger glasliknande klarhet med en halkbeständig slät yta
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 950 mL
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 117 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 113 mm
För användning med (applikation) Stora fasta prover och möjliggör fullständig borttagning av innehåll
Inkluderar Lock
Höjd (metrisk) med stängning 101 mm
Material Polystyren
Kvantitet 24
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 120-400
Klarhet Klart
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 98 mm
Produkttyp Raksidig burk
Förslutningsfoder Polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 120-400 mm
Diameter (metrisk) 116 mm
Förslutningstyp Lock