Läs mer
Thermo Scientific™ Klara VOA-glasflaskor med 0,060 tum. Septa
Produktkod. 17162156
Change view
Nivå:
Obearbetad
Produktkod. Nivå
17162156 Obearbetad
1 options
Produktkod. 17162156 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer T1360040
I lager
Optimerade för automatisering, dessa genomskinliga VOA-glasflaskor har en tunnare septum som är lättare att punktera och är permanent fäst vid locket för att förhindra att den lossnar under analysen.
Optimerad för automatisering, Thermo Scientific™ Genomskinliga VOA-flaskor med Septa Cap har en tunnare septum som är lättare att punktera och är permanent fäst vid locket för att förhindra att tätningsytan lossnar när den punkteras under analys. Tillgänglig certifierad för att möta EPA prestandabaserade specifikationer för flyktig organisk analys, bearbetad på samma sätt som de certifierade flaskorna men utan certifieringsdokumentation, eller obearbetade och redo för din egen rengöringsprocedur.
Funktioner
  • Genomskinlig flaska designad för insamling av vattenprov för flyktig organisk analys (VOA)
  • Flaskans axellutning optimerad för att förhindra att luftbubblor fastnar
  • Finns i standardstorleken 40 ml
  • Vit polypropenlock med öppen topp bunden med 0,060 tum tunn PTFE-fodrad silikonseptum
  • Septum permanent bunden till locket för säker tätning
  • Optimerad för användning med automatisering
  • Förslutningar monterade på flaskor
Innehåller:
Certifierade flaskor kommer med följande funktioner:
  • Certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för flyktiga organiska analyser
  • Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
  • Varje flaska individuellt streckkodad med lotnummer och unikt behållarnummer
  • Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
  • Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
  • Unik fält-till-labb-kartong förvandlas bekvämt till en flaskorganisator för bekväm labbanvändning; spånskiva avdelarförpackning för att dämpa och hjälpa till att skydda flaskor från brott; överpackning krävs för frakt
Bearbetade flaskor bearbetas på samma sätt som certifierade flaskor och kommer med alla funktioner för certifierade flaskor, men flaskor är inte streckkodade och CofA ingår inte.
Obearbetade flaskor är ekonomiskt förpackade glas-till-glas i en krympförpackad bricka och är redo för din egen interna rengörings- och certifieringsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning I-Chem 40mL Flaska klar 0,060 tum bundet septum obearbetat
Diameter (engelska) Yttre 1,1 tum
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Glas (typ 1)
Volym (metrisk) 40 mL
Septum PTFE-fodrad silikon
Höjd (engelska) 3,75 tum
Nivå Obearbetad
nr per ärende 72
Ersättningsförslutning 297-2400UB
Volym (engelska) 1 oz.
Volym (engelska) Brim 1,5 oz.
Volym (metrisk) Brätt 44 mL
Volym (metrisk) Totalt 40 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Septa Cap (bondad)
Kvantitet 72 Cs.
Stängningsstorlek 24-414
För användning med (utrustning) Flyktig organisk analys
Certifikat och efterlevnad Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 95 mm
Produkttyp Flaska