Läs mer
Thermo Scientific™ I-Chem™ och EP™ VOA genomskinliga glasflaskor med 0,125 tum. Septa
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15301246
Change view
Volym (metrisk):
20 ml
40 ml
60 mL
Produktlinje:
EP
I-Chem
I-kemi
Nivå:
Bearbetas
Certifierad
Obearbetad
Obehandlad
Kvantitet:
144 Cs.
144 centurier.
72 centurier.
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Produktlinje Nivå Kvantitet unitSize
15301246 20 ml EP Certifierad 72 centurier. Paket med 72
16619775 40 ml EP Certifierad 144 centurier. -
15346887 40 ml EP Certifierad 72 centurier. Paket med 72
15326677 60 mL EP Certifierad 144 Cs. -
15945091 20 ml EP Obearbetad 72 centurier. -
16189550 40 ml EP Obearbetad 72 centurier. -
31337344 60 mL EP Obehandlad 144 centurier. -
15340336 20 ml I-kemi Bearbetas 72 centurier. Paket med 72
16457675 60 mL I-kemi Bearbetas 72 centurier. -
15325607 20 ml I-kemi Certifierad 72 centurier. Paket med 72
31337357 40 ml I-Chem Certifierad 72 centurier. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 15301246 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 13920C/EP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2570.00 SEK
    2541.97 SEK / Paket med 72
    Save 28.03 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fyll injektionsflaskor utan luftinneslutning utan ansträngning med dessa VOA-flaskor, optimerade med den perfekta axelvinkeln och erbjuds i ett brett utbud av storlekar och stilar.
Thermo Scientific™ Klara VOA-flaskor med 0,125 tum. Septa är designade för vattenprovtagning för flyktig organisk analys (VOA). Finns med septum permanent bunden till locket eller obunden för enkel byte. Perfekt axelvinkel möjliggör enkel fyllning utan luftinneslutning. Tillgänglig certifierad för att möta EPA prestandabaserade specifikationer för flyktig organisk analys, bearbetad på samma sätt som de certifierade flaskorna men utan certifieringsdokumentation, eller obearbetade och redo för din egen rengöringsprocedur.
  • Genomskinlig flaska designad för insamling av vattenprov för flyktig organisk analys (VOA)
  • Flaskans axellutning optimerad för att förhindra att luftbubblor fastnar Välj mellan 20, 40 eller 60 ml storlekar
  • Vit polypropenlock med öppen topp med standard 0,125 tum. tjock PTFE fodrad silikon septum
  • Septum permanent bunden till locket eller obondad för enkelt byte du väljer
  • Direkt kompatibel med automatisering. Förslutningar monterade på flaskor
Innehåller:
Certifierade flaskor kommer med följande funktioner:
  • Certifierad för att uppfylla eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för flyktiga organiska analyser
  • Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
  • Varje flaska individuellt streckkodad med lotnummer och unikt behållarnummer
  • Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
  • Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
  • Unik fält-till-lab-kartong förvandlas bekvämt till en flaskorganisator för bekväm laboratorieanvändning (endast obundna septumvarianter) Spånskiva-avdelarförpackning för att dämpa och skydda flaskorna från att gå sönder; överpackning krävs för frakt
Bearbetade flaskor bearbetas på samma sätt som certifierade flaskor och levereras med alla funktioner för certifierade flaskor, men flaskorna är inte streckkodade, och CofA ingår inte.
Obearbetade flaskor är ekonomiskt förpackade glas-till-glas i en krympförpackad trsy och är redo för din egen interna rengörings- och certifieringsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning EP 20mL Vial klar 0,125 tum bunden septum certifierad
Diameter (engelska) Yttre 1,1 tum
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Glas (typ 1)
Volym (metrisk) 20 ml
Höjd (engelska) 2,25 tum.
Nivå Certifierad
nr per ärende 72
Ersättningsförslutning NA
Volym (engelska) 0,5 oz.
Volym (engelska) Brim 0,8 oz.
Volym (metrisk) Brätt 23.5 mL
Produktlinje EP
Volym (metrisk) Totalt 20 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Septa Cap (bondad)
Kvantitet 72 centurier.
Tjocklek (metrisk) 3.17 mm
Stängningsstorlek 24-414
Certifikat och efterlevnad Certifierade och processade ampuller uppfyller eller överträffar EPA:s prestandabaserade standarder för flyktig organisk analys; Tillverkat under ett certifierat ISO kvalitetsledningssystem.
Höjd (metrisk) 57 mm
Produkttyp Flaska