Läs mer
Thermo Scientific™ I-Chem™ och EP™ VOA genomskinliga glasflaskor med 0,125 tum. Septa
Beskrivning
Thermo Scientific™ Klara VOA-flaskor med 0,125 tum. Septa är designade för vattenprovtagning för flyktig organisk analys (VOA). Finns med septum permanent bunden till locket eller obunden för enkel byte. Perfekt axelvinkel möjliggör enkel fyllning utan luftinneslutning. Tillgänglig certifierad för att möta EPA prestandabaserade specifikationer för flyktig organisk analys, bearbetad på samma sätt som de certifierade flaskorna men utan certifieringsdokumentation, eller obearbetade och redo för din egen rengöringsprocedur.
- Genomskinlig flaska designad för insamling av vattenprov för flyktig organisk analys (VOA)
- Flaskans axellutning optimerad för att förhindra att luftbubblor fastnar Välj mellan 20, 40 eller 60 ml storlekar
- Vit polypropenlock med öppen topp med standard 0,125 tum. tjock PTFE fodrad silikon septum
- Septum permanent bunden till locket eller obondad för enkelt byte du väljer
- Direkt kompatibel med automatisering. Förslutningar monterade på flaskor
Innehåller:
Certifierade flaskor kommer med följande funktioner:
- Certifierad för att uppfylla eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för flyktiga organiska analyser
- Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
- Varje flaska individuellt streckkodad med lotnummer och unikt behållarnummer
- Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
- Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
- Unik fält-till-lab-kartong förvandlas bekvämt till en flaskorganisator för bekväm laboratorieanvändning (endast obundna septumvarianter) Spånskiva-avdelarförpackning för att dämpa och skydda flaskorna från att gå sönder; överpackning krävs för frakt
Bearbetade flaskor bearbetas på samma sätt som certifierade flaskor och levereras med alla funktioner för certifierade flaskor, men flaskorna är inte streckkodade, och CofA ingår inte.
Obearbetade flaskor är ekonomiskt förpackade glas-till-glas i en krympförpackad trsy och är redo för din egen interna rengörings- och certifieringsprocess.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | EP 40mL Vial klar 0,125 tum bunden septum certifierad |
| Diameter (engelska) Yttre | 1,1 tum |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 28 mm |
| Material | Glas (typ 1) |
| Volym (metrisk) | 40 ml |
| Höjd (engelska) | 3,75 tum |
| Nivå | Certifierad |
| nr per ärende | 72 |
| Ersättningsförslutning | NA |
| Visa mer |