Läs mer
Thermo Scientific™ I-Chem™ och EP™ VOA genomskinliga glasflaskor med 0,125 tum. Septa
Produktkod. 16457675
Change view
Volym (metrisk):
20 ml
40 ml
60 ml
Produktlinje:
EP
I-Chem
I-kemi
Nivå:
Bearbetas
Certifierad
Obearbetad
Obehandlad
Kvantitet:
144 Cs.
144 centurier.
72 centurier.
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Produktlinje Nivå Kvantitet Förpackningsstorlek
16457675 60 ml I-kemi Bearbetas 72 centurier. -
15301246 20 ml EP Certifierad 72 centurier. Paket med 72
16619775 40 ml EP Certifierad 144 centurier. -
15346887 40 ml EP Certifierad 72 centurier. Paket med 72
15326677 60 ml EP Certifierad 144 Cs. -
15945091 20 ml EP Obearbetad 72 centurier. -
16189550 40 ml EP Obearbetad 72 centurier. -
31337344 60 ml EP Obehandlad 144 centurier. -
15340336 20 ml I-kemi Bearbetas 72 centurier. Paket med 72
15325607 20 ml I-kemi Certifierad 72 centurier. Paket med 72
31337357 40 ml I-Chem Certifierad 72 centurier. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 16457675 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer S2360060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3215.00 SEK
    2116.11 SEK / Paket med 72
    Save 1098.89 SEK
    34% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Fyll injektionsflaskor utan luftinneslutning utan ansträngning med dessa VOA-flaskor, optimerade med den perfekta axelvinkeln och erbjuds i ett brett utbud av storlekar och stilar.
Thermo Scientific™ Klara VOA-flaskor med 0,125 tum. Septa är designade för vattenprovtagning för flyktig organisk analys (VOA). Finns med septum permanent bunden till locket eller obunden för enkel byte. Perfekt axelvinkel möjliggör enkel fyllning utan luftinneslutning. Tillgänglig certifierad för att möta EPA prestandabaserade specifikationer för flyktig organisk analys, bearbetad på samma sätt som de certifierade flaskorna men utan certifieringsdokumentation, eller obearbetade och redo för din egen rengöringsprocedur.
Funktioner
  • Genomskinlig flaska designad för insamling av vattenprov för flyktig organisk analys (VOA)
  • Flaskans axellutning optimerad för att förhindra att luftbubblor fastnar
  • Vit polypropenlock med öppen topp med standard 0,125 tum tjockt PTFE-fodrat silikonseptum
  • Välj skiljeväggen permanent bunden till locket eller obunden för enkel byte
  • Direkt kompatibel med automationsförslutningar monterade på flaskor
Innehåller:
Certifierade flaskor:
  • Certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för flyktiga organiska analyser
  • Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
  • Varje flaska individuellt streckkodad med lotnummer och unikt behållarnummer
  • Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
  • Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
  • Unik fält-till-labb-kartong förvandlas bekvämt till en flaskorganisator för bekväm laboratorieanvändning (endast obundna septumvarianter); spånskiva avdelarförpackning för att dämpa och hjälpa till att skydda flaskor från brott; överpackning krävs för frakt
Bearbetade flaskor bearbetas på samma sätt som certifierade flaskor och kommer med alla funktioner för certifierade flaskor, men flaskorna är inte streckkodade och CofA ingår inte.
Obearbetade flaskor är ekonomiskt förpackade glas-till-glas i en krympförpackad bricka och är redo för din egen interna rengörings- och certifieringsprocess.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning I-Chem 60 ml injektionsflaska klar 0,125 tum obunden septum bearbetad
Diameter (engelska) Yttre 1,1 tum
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Glas (typ 1)
Volym (metrisk) 60 ml
Höjd (engelska) 5,47 tum.
Nivå Bearbetas
nr per ärende 72
Ersättningsförslutning 297-2414/288-0022
Volym (engelska) 2 oz.
Volym (engelska) Brim 2,2 oz.
Volym (metrisk) Brätt 64 mL
Produktlinje I-kemi
Volym (metrisk) Totalt 60 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Septa Cap (Obonded)
Kvantitet 72 centurier.
Tjocklek (metrisk) 3.17 mm
Stängningsstorlek 24-414
Certifikat och efterlevnad Certifierade och processade ampuller uppfyller eller överträffar EPA:s prestandabaserade standarder för flyktig organisk analys; Tillverkat under ett certifierat ISO kvalitetsledningssystem.
Höjd (metrisk) 139 mm
Produkttyp Flaska