Läs mer
Honeywell™ Clearflow 3 tryckluftsfiltreringsenhet, väggmodell
Produktkod. 15806435
Change view
Användningsområden:
Andningsbar luft/luft för luftdrivna verktyg
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. Användningsområden Förpackningsstorlek
15806435 Andningsbar luft/luft för luftdrivna verktyg 1 par
1 options
Produktkod. 15806435 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer 1763903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12994.74 SEK
    11112.44 SEK / 1 par
    Save 1882.30 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 21-01-2027
Levererar högkvalitativ andningsluft till en rad andningsapparater.
  • Vägghängd modell med 2 CEJN uttag
  • Tillför andningsluft för upp till 4 arbetare med hjälp av medföljande andningsskydd, eller 2 operatörer och extra luftdrivna verktyg
  • Använder koalescerande filter och kolabsorberande filter för att ta bort oljeånga och lukt
  • Hög filtreringskapacitet på grund av högflödessystem, hög effektivitet hos koalescerande filter och hög kapacitet hos absorberande kolfilter
  • Enkel användning och enkelt underhåll tack vare ny kompakt design i ett stycke
  • Ger säkerhet till arbetaren via exakt och pålitlig differenstrycksindikator
  • Filtrera
    - Koalescerande filter: 1000 timmar med en filtrering vid 99,97% till 0,01 mikron - Kolfilter: 1000 timmar (eller när lukt upptäcks inuti andningsapparaten) Filter är kompatibla med ISO 8573 -1 Tryckluft - Del 1: Förorenings- och renhetsklasser) som anger tryckluftens kvalitetsklass för närvaron av partiklar, vatten eller olja, oberoende av vilket sätt tryckluften genererar)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Andningsbar luft/luft för luftdrivna verktyg
Flödeshastighet 1600 l/min.
För användning med (utrustning) Andningsskydd/luftdrivna verktyg
Material Aluminiumkroppsfilter, plast- och mässingsregulatorer, polykarbonatskål, nitriltätningar, ABS-kåpa
Tryck 8 bar