Läs mer
Masterflex™ Cleargreen Icke-DEHP och ftalatfria slangar
Produktkod. 11789639
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
4,8 mm
6,3 mm
8,0 mm
9,5 mm
12,8 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
8,0 mm
11,2 mm
12,8 mm
15,9 mm
19,1 mm
22,3 mm
25,4 mm
31,8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre unitSize
11789639 25,4 mm 31,8 mm Varje
11719639 8,0 mm 11,2 mm Varje
11789629 4,8 mm 8,0 mm Varje
11709639 6,3 mm 12,8 mm Varje
11739639 9,5 mm 15,9 mm Varje
11749639 12,8 mm 15,9 mm Varje
11759639 12,8 mm 19,1 mm Varje
11769639 15,9 mm 22,3 mm Varje
11779639 19,1 mm 25,4 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11789639 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 9660543
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3640.00 SEK
    3067.82 SEK / Paket med 1
    Save 572.18 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 13-05-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för forskning, mat och dryck, läkemedel, miljö och allmänna labbapplikationer
  • Genomskinlig, luktfri.
  • Låg vattenabsorption, låga extraherbara ämnen.
  • Certifierad FDA-kompatibel, USP Klass VI, 3A kompatibel.
  • Reach-kompatibel och RoHS-kompatibel.
  • Sterilisera: Autoklav eller etylenoxid.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Europeiska farmakopén;Icke-ftalat;NSF-61;USP;3A;NSF-51;ADCF;FDA;Icke-DEHP
Beskrivning Genomskinlig, luktfri, låg vattenabsorption, låga extraherbara ämnen.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 25,4 mm
Material Polypropen, PVC
Diameter (metrisk) Yttre 31,8 mm
Tjocklek (metrisk) 3.175 mm
För användning med (applikation) Laborearch, mat och dryck, läkemedel, miljö och allmänna labbapplikationer.
Min. Driftstemperatur (engelska) -58 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Steriliseringsmetod Autoklav eller etylenoxid
Max. Driftstemperatur (engelska) 165 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 73 °C