Läs mer
Diversey ClearKlens Cleansinald SC VH9
Descrizione
- Används för rengöring och desinfektion av väggar, golv och arbetsytor och inom Life Science-industrin
- Detta är ett desinfektionsmedel med dubbla påsar, som har filtrerats till 0,2 um och sterilt fyllts
- Har ett brett aktivitetsspektrum
- Kan appliceras som spray, avtorkning eller våtsopning utan sköljning
- Små föremål eller demonterad utrustning kan vara nedsänkt i en ClearKlens Cleansinald SC lösning
- Brett spektrum av verksamhet
- Levereras med överensstämmelsecertifikat
Specifica
Specifica
| Produkttyp | Desinfektionsmedelskoncentrat |
| Färgkodad | Nej |
| Form | Koncentrerad vätska |
| pH | >12 |
| Doft | Oparfymerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Utseende | Klar ljusgul |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Klart |
| Densitet | Relativ densitet (g/cm3; 20 °C): 1,04-1,06 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- ClearKlens Cleansinald VH9 2x5L Surface disinfectant
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride, tetrasodiumethylene diamine tetraacetate, alkyl al
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?