Läs mer
Diversey™ ClearKlens DE Desinfektionsmedel
BIOPHARMA
Produktkod. 15380308
Change view
Kvantitet:
4/Cs.
6/ask
Förpackningsstorlek:
20 L
5.4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15380308 4/Cs. 20 L
15390308 6/ask 5.4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15380308 Leverantör Diversey™ Leverantörsnummer 7516049
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Desinficera ytor i industriella och renrumsapplikationer. Diversey ClearKlens DE Desinfektionsmedel är baserat på 70 % denaturerad etanol.
  • 70% etanol, 30% vatten för injektion desinfektionsmedel
  • För användning på kontaktytor, handskar med händer, instrument och redskap
  • Gammabestrålad (900mL) eller sterilfylld (5L) och dubbelförpackad
  • Detex märkt för bevis på bestrålning (900mL)
  • Levereras med intyg om analys, bestrålning, endotoxin och sterilitet där tillämpligt
  • 900mL triggerspray innehåller anti-sugteknologi
Specifikationer
pH ∼7
Sterilitet Sterila
Sammansättning 70% etanol, 30% vatten
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur
Filtrerade Filtrerade
Kvantitet 4/Cs.
Volym (metrisk) 5 L
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ClearKlens DE VH29
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, propan-2-ol