Läs mer
Diversey™ ClearKlens DE Desinfektionsmedel
Produktkod. p-6830029
Kvantitet:
4/Cs.
6/ask
Förpackningsstorlek:
20 L
5.4 L
Produktkod. 15390308
Brand: Diversey™ 6069643
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Desinficera ytor i industriella och renrumsapplikationer. Diversey ClearKlens DE Desinfektionsmedel är baserat på 70 % denaturerad etanol.
  • 70% ethanol, 30% water for injection disinfectant
  • For use on contact surfaces, gloved hands, instruments, and utensils
  • Gamma irradiated (900mL) or sterile filled (5L) and double bagged
  • Detex labelled for proof of irradiation (900mL)
  • Supplied with certificates of analysis, irradiation, endotoxin, and sterility where applicable
  • 900mL trigger spray incorporates anti-suck technology
Specifikationer
pH ∼7
Sterilitet Sterile
Sammansättning 70% ethanol, 30% water
Innehåll och lagring Store at Room Temperature
Filtrerade Filtered
Inkluderar Trigger spray
Kvantitet 6/ask
Volym (metrisk) 5.4 L