Läs mer
Diversey ClearKlens ECO VH39 20L
Produktkod. 17883105
Change view
Volym (metrisk):
20 l
Produktkod. Volym (metrisk)
17883105 20 l
1 options
Produktkod. 17883105 Leverantör Diversey Leverantörsnummer 101107534
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2065.00 SEK
    1846.49 SEK / 20 L
    Save 218.51 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Avskummad, organisk syra tvättmedelsavkalkningsmedel för allmän CIP
  • Mycket effektivt för att ta bort organiska och oorganiska avlagringar, vilket förbättrar driftseffektiviteten
  • Mycket effektivt för att ta bort många beläggningar inom läkemedelsindustrin
  • Dess skumdämpande egenskaper gör den lämplig för användning under förhållanden med högt tryck och turbulens, vilket förbättrar rengöringsprestanda
  • Mycket låg fosfor- och kvävehalt, vilket gör att den uppfyller de flesta av kundernas miljökrav över alla gränser
  • Lämplig för automatisk dosering och kontroll av konduktivitet, vilket säkerställer konsekvent leverans av produkten
Specifikationer
Volym (engelska) 5,3 gal.
Volym (metrisk) 20 l